Diphenyldiselenid
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenyldiselenid
M38665580
MOLEM38665580EA
0
EUR
MOLEM38665580
Diphenyldiselenid
Diphenyldiselenid
Formel:
C₁₂H₁₀Se₂ Molecular Weight: 312,13 g/mol Siedepunkt: 377 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 58…61 °C Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003001 CAS-Nummer: 1666-13-3 EINECS: 216-780-2 UN: 3283 ADR: 6.1,II |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...