3-Thenoesäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Thiophen-3-carbonsäure, 3-Thiophencarbonsäure
M38730219
MOLEM38730219EA 0 EUR
MOLEM38730219
3-Thenoesäure
3-Thenoesäure
Formel: C₅H₄O₂S
Molecular Weight: 128,15 g/mol
Schmelzpunkt: 137 °C
MDL: MFCD00005467
CAS-Nummer: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415