Bismarckbraun R
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,4-Bis(2,4-diamino-5-methyl-1-benzolazo)toluol Dihydrochlorid
M38973565
MOLEM38973565EA
0
EUR
MOLEM38973565
Bismarckbraun R
Bismarckbraun R
Formel:
C₂₁H₂₄N₈·2HCl Molecular Weight: 461,39 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036386 CAS-Nummer: 5421-66-9 EINECS: 213-888-1 |