2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile, 2,6-dichloro-4-methylpyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyano-4-methylpyridine
M39195370
MOLEM39195370EA 0 EUR
MOLEM39195370
2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin
2,6-Dichlor-3-cyan-4-picolin
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 187,03 g/mol
MDL: MFCD00052633
CAS-Nummer: 875-35-4
EINECS: 212-873-7