3,4-Difluoranilin
Lieferant: Molekula
Achtung
M39226244
MOLEM39226244EA 0 EUR
MOLEM39226244
3,4-Difluoranilin
3,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,302 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007761
CAS-Nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN: 2941
ADR: 6.1,III