1,3-Dibrombenzol

Lieferant: Molekula
Achtung

M39821503
MOLEM39821503EA 0 EUR
MOLEM39821503
1,3-Dibrombenzol
1,3-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Molecular Weight: 235,91 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000078
CAS-Nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR