2-Methylhydrochinon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Toluhydrochinon, 2,5-Dihydroxytoluol
M39846130
MOLEM39846130EA 0 EUR
MOLEM39846130
2-Methylhydrochinon
2-Methylhydrochinon
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124,14 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002345
CAS-Nummer: 95-71-6
EINECS: 202-443-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III