4-Phenyl-1-butanol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Phenylbutan-1-ol

M39882210
MOLEM39882210EA 0 EUR
MOLEM39882210
4-Phenyl-1-butanol
4-Phenyl-1-butanol
Formel: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002971
CAS-Nummer: 3360-41-6
EINECS: 222-128-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR