1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-Phenyl-5-mercaptotetrazol, 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazol, 1-Phenyl-1H-tetrazol-5-thiol
M39882979
MOLEM39882979EA
0
EUR
MOLEM39882979
1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion
1-Phenyl-2-tetrazolin-5-thion
Formel:
C₇H₆N₄S Molecular Weight: 178,22 g/mol Schmelzpunkt: 146…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003129 CAS-Nummer: 86-93-1 EINECS: 201-710-5 UN: 1325 ADR: 4.1,III |