Perfluoroctan

Lieferant: Molekula

M39889137
MOLEM39889137EA 0 EUR
MOLEM39889137
Perfluoroctan
Perfluoroctan
Formel: C₈F₁₈
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042083
CAS-Nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR