2,4-Difluoranilin
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
M39956833
MOLEM39956833EA
0
EUR
MOLEM39956833
2,4-Difluoranilin
2,4-Difluoranilin
Formel:
C₆H₅F₂N Molecular Weight: 129,11 g/mol Siedepunkt: 170 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,268 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007648 CAS-Nummer: 367-25-9 EINECS: 206-687-5 UN: 2941 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03171 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...