(S)-(+)-1-Amino-2-propanol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol, (S)-(+)-Isopropanolamin

M40463419
MOLEM40463419EA 0 EUR
MOLEM40463419
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 160
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.96 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064429
CAS-Nummer: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR