5-Aminosalicylsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
M40581544
MOLEM40581544EA 0 EUR
MOLEM40581544
5-Aminosalicylsäure
5-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 280 °C
Dichte: 1,568 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007877
CAS-Nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964