Sudan IV

Lieferant: Molekula
Achtung

M40636062
MOLEM40636062EA 0 EUR
MOLEM40636062
Sudan IV
Sudan IV
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Schmelzpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003893
CAS-Nummer: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR