Bathophenanthrolin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolin
M40716309
MOLEM40716309EA 0 EUR
MOLEM40716309
Bathophenanthrolin
Bathophenanthrolin
Formel: C₂₄H₁₆N₂
Molecular Weight: 332,4 g/mol
Siedepunkt: 508 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004976
CAS-Nummer: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1