Cytosin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 4-Amino-2-pyrimidinol, 4-Amino-2-hydroxypyrimidin

M40979102
MOLEM40979102EA 0 EUR
MOLEM40979102
Cytosin
Cytosin
Formel: C₄H₅N₃O
Molecular Weight: 111,1 g/mol
Schmelzpunkt: 313…316 °C
Dichte: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006034
CAS-Nummer: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Merck Index: 13,02824

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR