1,2-Naphthochinon

Lieferant: Molekula
Achtung

M41141392
MOLEM41141392EA 0 EUR
MOLEM41141392
1,2-Naphthochinon
1,2-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 145…146 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001698
CAS-Nummer: 524-42-5
EINECS: 208-360-2
Merck Index: 12,06481

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR