Ethylpropiolat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Propinsäureethylester, Ethylacetylencarboxylat, Propiolsäureethylester, 2-Propinsäureethylester, Acetylencarbonsäureethylester
M41170359
MOLEM41170359EA 0 EUR
MOLEM41170359
Ethylpropiolat
Ethylpropiolat
Formel: C₅H₆O₂
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9 °C
Dichte: 0,9788 g/cm³ (4 °C)
MDL: MFCD00009184
CAS-Nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 3272
ADR: 3,III