Indolin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Benzo(b)azacyclopentan, 2,3-Dihydroindol
M41324821
MOLEM41324821EA 0 EUR
MOLEM41324821
Indolin
Indolin
Formel: C₈H₉N
Molecular Weight: 119,17 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,0676 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005705
CAS-Nummer: 496-15-1
EINECS: 207-816-8