Gallussäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
M41415749
MOLEM41415749EA 0 EUR
MOLEM41415749
Gallussäure
Gallussäure
Formel: C₇H₆O₅
Molecular Weight: 170.12 g/mol
Siedepunkt: 501
Schmelzpunkt: 251…252 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002510
CAS-Nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366