2,5-Difluorphenol

Lieferant: Molekula

M41743679
MOLEM41743679EA 0 EUR
MOLEM41743679
2,5-Difluorphenol
2,5-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
MDL: MFCD00042501
CAS-Nummer: 2713-31-7
UN: 2921
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR