3,4-Diaminopyridin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 3,4-DAP, 3,4-Pyridindiamin, Pyridin-3,4-diyldiamin

M42199368
MOLEM42199368EA 0 EUR
MOLEM42199368
3,4-Diaminopyridin
3,4-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 262
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Flammpunkt: 240
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006401
CAS-Nummer: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03006

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR