2-Naphthalinsulfonsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: β-Naphthalinsulfonsäure, Naphthalin-2-sulfonsäure

M42473625
MOLEM42473625EA 0 EUR
MOLEM42473625
2-Naphthalinsulfonsäure
2-Naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Siedepunkt: ∼350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1,441 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00149271
CAS-Nummer: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
Merck Index: 12,06464

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR