2-(Brommethyl)chinolin
Lieferant: Molekula
M42510135
MOLEM42510135EA 0 EUR
MOLEM42510135
2-(Brommethyl)chinolin
2-(Bromomethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222,08 g/mol
MDL: MFCD08062399
CAS-Nummer: 5632-15-5