Tetrachlor-p-benzochinon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Tetrachlor-1,4-benzochinon, 4-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlor-1,4-benzochinon, p-Chloranil, Tetrachlorchinon

M42579469
MOLEM42579469EA 0 EUR
MOLEM42579469
Tetrachlor-p-benzochinon
Tetrachlor-p-benzochinon
Formel: C₆Cl₄O₂
Molecular Weight: 245,88 g/mol
Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 290…293 °C
Dichte: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001594
CAS-Nummer: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
Merck Index: 13,02088

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR