1,2,3-Trifluorbenzol
Lieferant: Molekula
M42703898
MOLEM42703898EA
0
EUR
MOLEM42703898
1,2,3-Trifluorbenzol
1,2,3-Trifluorobenzene
Formel:
C₆H₃F₃ Molecular Weight: 132,09 g/mol Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa) Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012013 CAS-Nummer: 1489-53-8 UN: 2387 ADR: 3,II |