(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
M42887890
MOLEM42887890EA
0
EUR
MOLEM42887890
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranosid
Formel:
C₁₂H₁₅NO₈ |
MDL:
MFCD00065050 CAS-Nummer: 7493-95-0 EINECS: 231-343-6 |