4-Bromtoluol
Lieferant: Molekula
M42997954
MOLEM42997954EA 0 EUR
MOLEM42997954
4-Bromtoluol
4-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Molecular Weight: 171,04 g/mol
Siedepunkt: 184 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…27 °C
Dichte: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000109
CAS-Nummer: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01424