Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Protocatechusäureethylester, 3,4-Dihydroxybenzoesäureethylester
M43205547
MOLEM43205547EA 0 EUR
MOLEM43205547
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoat
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Schmelzpunkt: 134 °C
MDL: MFCD00002199
CAS-Nummer: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0