9-Fluorenon-1-carbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 9-Oxofluoren-1-carbonsäure
M43643129
MOLEM43643129EA 0 EUR
MOLEM43643129
9-Fluorenon-1-carbonsäure
9-Fluorenon-1-carbonsäure
Formel: C₁₄H₈O₃
Molecular Weight: 224,22 g/mol
MDL: MFCD00011537
CAS-Nummer: 1573-92-8
EINECS: 216-396-5