2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 1H,1H,3H-Tetrafluor-1-propanol
M44123967
MOLEM44123967EA 0 EUR
MOLEM44123967
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
2,2,3,3-Tetrafluor-1-propanol
Formel: C₃H₄F₄O
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1,6647 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004676
CAS-Nummer: 76-37-9
EINECS: 200-955-5
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09346