3-Hydroxypyridin-N-oxid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Pyridinol N-Oxide, 3-Hydroxypyridine 1-oxide
M44132528
MOLEM44132528EA 0 EUR
MOLEM44132528
3-Hydroxypyridin-N-oxid
3-Hydroxypyridin-N-oxid
Formel: C₅H₅NO₂
Molecular Weight: 111,0987 g/mol
MDL: MFCD00006200
CAS-Nummer: 6602-28-4
EINECS: 229-545-4