2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazin
M44417371
MOLEM44417371EA
0
EUR
MOLEM44417371
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazin
Formel:
C₁₈H₁₂N₆ Molecular Weight: 312,33 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006045 CAS-Nummer: 3682-35-7 EINECS: 222-965-9 |