2-Brombenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
M44435240
MOLEM44435240EA 0 EUR
MOLEM44435240
2-Brombenzoesäure
2-Brombenzoesäure
Formel: C₇H₅BrO₂
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Dichte: 1,929 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002402
CAS-Nummer: 88-65-3
EINECS: 201-848-6