Tris(dimethylamino)phosphin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Hexamethylphosphortriamid
M44821458
MOLEM44821458EA 0 EUR
MOLEM44821458
Tris(dimethylamino)phosphin
Tris(dimethylamino)phosphin
Formel: C₆H₁₈N₃P
Molecular Weight: 163.2 g/mol
Siedepunkt: 150
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0.8962 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008301
CAS-Nummer: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4