4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
M44972750
MOLEM44972750EA 0 EUR
MOLEM44972750
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
4-Picolylchlorid Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
Molecular Weight: 164,03 g/mol
MDL: MFCD00012826
CAS-Nummer: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8,III