2,3-Dichlor-5-(trichlormethyl)pyridin
Lieferant: Molekula
M45141459-5G
MOLEM45141459-5GEA 0 EUR
MOLEM45141459-5G
2,3-Dichlor-5-(trichlormethyl)pyridin
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₅N
Molecular Weight: 265,3518 g/mol
MDL: MFCD03701543
CAS-Nummer: 69045-83-6