5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine, O-Methylserotonin hydrochloride
M45320712
MOLEM45320712EA
0
EUR
MOLEM45320712
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
5-Methoxytryptamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂O |
MDL:
MFCD00005662 CAS-Nummer: 66-83-1 EINECS: 200-637-6 |