(R)-(-)-Hydratropasäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: (R)-(-)-2-Phenylpropionsäure

M45322857
MOLEM45322857EA 0 EUR
MOLEM45322857
(R)-(-)-Hydratropasäure
(R)-(-)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063140
CAS-Nummer: 7782-26-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR