4-Chlorbenzophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: p-Chlorobenzophenone
M45903721
MOLEM45903721EA 0 EUR
MOLEM45903721
4-Chlorbenzophenon
4-Chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216,67 g/mol
Siedepunkt: 333 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000622
CAS-Nummer: 134-85-0
EINECS: 205-160-7