2,6-Dihydroxynaphthalin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2,6-Naphthalindiol
M45946669
MOLEM45946669EA 0 EUR
MOLEM45946669
2,6-Dihydroxynaphthalin
2,6-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004082
CAS-Nummer: 581-43-1
EINECS: 209-465-6