(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-(+)-α,β-Dihydroxyethylbenzol, (S)-(+)-(1,2-Dihydroxyethyl)benzol, (S)-(+)-Phenylethylenglycol, (S)-(+)-Phenylethan-1,2-diol
M46008201
MOLEM46008201EA 0 EUR
MOLEM46008201
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 272 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67 °C
MDL: MFCD00066256
CAS-Nummer: 25779-13-9