Tiron

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Brenzcatechin-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure Dinatriumsalz, 1,2-Dihydroxybenzol-3,5-disulfonsäure Dinatriumsalz, Dinatrium-4,5-dihydroxybenzol-1,3-disulfonat

M46210814
MOLEM46210814EA 0 EUR
MOLEM46210814
Tiron
Tiron
Formel: C₆H₄Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 314,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149531
CAS-Nummer: 149-45-1
EINECS: 205-741-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR