3-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: (3-Cyanophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-cyanophenyl)borane, 3-Cyanobenzeneboronic acid
M46237605
MOLEM46237605EA 0 EUR
MOLEM46237605
3-Cyanphenylboronsäure
3-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
Molecular Weight: 146,94 g/mol
MDL: MFCD01318967
CAS-Nummer: 150255-96-2