5-Nitro-o-kresol
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Hydroxy-2-methyl-5-nitrobenzol, 2-Methyl-5-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-nitrotoluol
M46352676
MOLEM46352676EA
0
EUR
MOLEM46352676
5-Nitro-o-kresol
5-Nitro-o-kresol
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,14 g/mol |
MDL:
MFCD00043909 CAS-Nummer: 5428-54-6 EINECS: 226-580-7 UN: 2446 ADR: 6.1,III |