3H-1,2-Benzodithiol-on-1,1-dioxid (Beaucage-Reagenz)
Lieferant: Molekula
M46641343
MOLEM46641343EA 0 EUR
MOLEM46641343
3H-1,2-Benzodithiol-on-1,1-dioxid (Beaucage-Reagenz)
3H-1,2-Benzodithiol-on-1,1-dioxid (Beaucage-Reagenz)
Formel: C₇H₄O₃S₂
MDL: MFCD00132960
CAS-Nummer: 66304-01-6