(3-Bromphenyl)acetonitril

Lieferant: Molekula

Synonyme: 3-Brombenzylcyanid

M46799611
MOLEM46799611EA 0 EUR
MOLEM46799611
(3-Bromphenyl)acetonitril
(3-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 27…28 °C
MDL: MFCD00001906
CAS-Nummer: 31938-07-5
EINECS: 250-867-6
UN: 3449
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR