Methomyl (1-Methylthioethylidenamino-N-methylcarbamat)
Lieferant: Molekula
M47421769
MOLEM47421769EA
0
EUR
MOLEM47421769
Methomyl (1-Methylthioethylidenamino-N-methylcarbamat)
Methomyl (1-Methylthioethylidenamino-N-methylcarbamat)
Formel:
C₅H₁₀N₂O₂S |
CAS-Nummer:
16752-77-5 EINECS: 240-815-0 UN: 2757 ADR: 6.1 II |