Benzyltriethylammoniumchlorid

Lieferant: Molekula
Achtung

M47480297
MOLEM47480297EA 0 EUR
MOLEM47480297
Benzyltriethylammoniumchlorid
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel: C₁₃H₂₂ClN
Schmelzpunkt: 190…192 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011824
CAS-Nummer: 56-37-1
EINECS: 200-270-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR