2-Thiophencarbaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
M47706578
MOLEM47706578EA 0 EUR
MOLEM47706578
2-Thiophencarbaldehyd
2-Thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ? 10 °C
Dichte: 1,2264 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 78 °C
MDL: MFCD00005429
CAS-Nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8